missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-n-Butylphenol-2,3,5,6-d4,OD, CDN

Produktkod. 30322111
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30322111 0.1 g 0.1g
30317490 0.05 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322111 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND59300.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Butylphenol-O,2,3,5,6-D5
CAS 1219795-04-6
Molekylformel C10 D5 H9 O
Kvantitet 0.1 g
Synonym 4-n-Butylphenol-2,3,5,6-d4,OD, 4-Butylphenol-O,2,3,5,6-D5, p-(Hydroxy-d)-n-butylbenzene-2,3,5,6-d4, 4-Butylphenol-d5
InChI formel InChI=1 S/C10H14O/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9/h5-8,11 H,2-4H2,1H3/i5D,6 D,7 D,8 D/hD
LEDER [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(CCCC)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 1-butyl-2,3,5,6-tetradeuterio-4-deuteriooxybenzene
Molekylvikt (g/mol) 155.2484
Formel vikt 155.1358 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.