Läs mer
4-n-butylfenol, 98 %
Produktkod. 11465183
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465183 100 g 100g
11445183 5 g 5g
11455183 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465183 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12812.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 1638-22-8 | C10H14O | 150,221 g/mol
4-n-butylfenol används som mellanprodukter av flytande kristaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-n-butylfenol används som mellanprodukter av flytande kristaller.
Löslighet
Ej blandbar med vatten.
Anmärkningar
När den inte används, förslut behållaren tätt och förvara på en torr och sval plats. Undvik överdriven värme och ljus. Inkompatibel med oxidationsmedel. Stabil om den förvaras under lämpliga förhållanden. Håll behållaren torr. Håll borta från värme. Mekaniskt avgas krävs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1638-22-8
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.221
MDL-nummer MFCD00041750
InChI-nyckel CYYZDBDROVLTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butylphenol, p-butylphenol, phenol, 4-butyl, p-hydroxybutylbenzene, phenol, p-butyl, 1-hydroxy-4-n-butylbenzene, p-n-butylphenol, 4-butyl-phenol, 4-n-ethylphenol
PubChem CID 15420
ChEBI CHEBI:34437
IUPAC-namn 4-butylfenol
LEDER CCCCC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butylphenol
Smältpunkt ∼22 °C
Densitet 0.98
Kokpunkt 245 °C
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3145
Beilstein 2042120
Löslighetsinformation Inte blandbar med vatten.
Formel vikt 150.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.