Läs mer
4-n-butylfenylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11362367
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362367 1 g 1g
11372367 5 g 5g
11382367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11362367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09957.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69342-47-8 | C11H13NO | 175,231 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69342-47-8
Molekylformel C11H13NO
Molekylvikt (g/mol) 175.231
MDL-nummer MFCD00013882
InChI-nyckel LJJRXPXDTAUVQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylphenyl isocyanate, 4-n-butylphenyl isocyanate, benzene, 1-butyl-4-isocyanato, benzene,1-butyl-4-isocyanato, 4-butylbenzenisocyanate, 4-butylphenylisocyanate, acmc-209o7f, 1-butyl-4-isocyanato-benzene, 4-n-butyl phenyl isocyanate
PubChem CID 2796313
IUPAC-namn 1-butyl-4-isocyanatbensen
LEDER CCCCC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butylphenyl isocyanate
Densitet 0.992
Kokpunkt 107°C to 108°C (3 mmHg)
Flampunkt 108°C (226°F)
Brytningsindex 1.5165
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 390859
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 175.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.