Läs mer
4-n-Butylphenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11945871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11945871
Brand: Thermo Scientific Acros 393870010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 145240-28-4
Molekylformel C10H15BO2
Molekylvikt (g/mol) 178.04
InChI-nyckel UGZUUTHZEATQAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylphenyl boronic acid, 4-n-butylphenylboronic acid, 4-butylphenylboronicacid, 4-butylbenzeneboronic acid, 4-n-butylbenzeneboronic acid, 4-butylphenyl boranediol, boronic acid, 4-butylphenyl, pubchem18523, acmc-209cue, 4-butylphenylboranic acid
PubChem CID 4100860
IUPAC-namn (4-butylphenyl)boronic acid
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)CCCC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butylphenylboronic acid
Smältpunkt 91.0°C to 97.0°C
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3(CH2)3C6H4B(OH)2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 178.04
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-n-Butylphenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.