Läs mer
4-n-Decylaniline, 98%
Produktkod. 11372616
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372616 25 g 25g
11352616 1 g 1g
11362616 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11372616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08620.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37529-30-9 | C16H27N | 233.399 g/mol
Det används för att syntetisera p,p'-Di-n-decyl-azobensol kan erhållas genom reaktanten av 4-Decylanilin, och reagenserna av O2, CuCl, pyridin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används för att syntetisera p,s′ -Di-n-decyl-azobensol kunde erhållas genom reaktanten av 4-decylanilin, och reagensen av O2, CuCl, pyridin.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara borta från luft och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37529-30-9
Molekylformel C16H27N
Molekylvikt (g/mol) 233.399
MDL-nummer MFCD00007918
InChI-nyckel WGENWPANMZLPIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-decylaniline, p-decylaniline, benzenamine, 4-decyl, p-n-decylaniline, 4-decylphenylamine, 4-decyphenylamine, 4-decyl-phenylamine, 4-decylaniline, ksc225q8h
PubChem CID 92309
IUPAC-namn 4-decylanilin
LEDER CCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Decylaniline
Smältpunkt 23°C to 25°C
Kokpunkt 218°C to 220°C (14 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.51
Kvantitet 25 g
Beilstein 2721403
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 233.4
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.