Läs mer
4-n-Decyloxibensoesyra, 96 %
Produktkod. 11487716
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487716 5 g 5g
11497716 25 g 25g
11407726 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14703.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5519-23-3 | C17H26O3 | 278,392 g/mol
4-n-Decyloxibensoesyra, används vid syntes av flytande kristaller. Det kan också användas för att reagera med 3-brom-propen för att producera 5-allyloxi-2-fenyl-[1,3]dioxan. Denna reaktion kommer att behöva reagens tetra-n-butylammoniumbromid och NaH, och menstruum dimetylformamid. Reaktionstiden är 2 timmar med en temperatur på 20 °C,
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-n-Decyloxibensoesyra, används vid syntes av flytande kristaller. Det kan också användas för att reagera med 3-brom-propen för att producera 5-allyloxi-2-fenyl-[1,3]dioxan. Denna reaktion kommer att behöva reagens tetra-n-butylammoniumbromid och NaH, och menstruum dimetylformamid. Reaktionstiden är 2 timmar med en temperatur på °20 C,
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
smp. 97° (S), 122° (N), 142° (jag)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5519-23-3
Molekylformel C17H26O3
Molekylvikt (g/mol) 278.392
MDL-nummer MFCD00020360
InChI-nyckel NZNICZRIRMGOFG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 138527
IUPAC-namn 4-dekoxibensoesyra
LEDER CCCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Decyloxybenzoic acid
Smältpunkt 97°C (S)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2113730
Synonym 4-decyloxy benzoic acid, p-decyloxybenzoic acid, 4-n-decyloxybenzoic acid, 4-decyloxybenzoic acid, benzoic acid,4-decyloxy, benzoic acid, 4-decyloxy, pubchem2671, p-n-decyloxybenzoic acid, 4-decyloxy benzoicacid, para-decyloxy benzoic acid
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 278.39
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.