Läs mer
4-n-Dodecylbensoesyra, 98 %
Produktkod. 15494637
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494637 1 g 1g
15404647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31983.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 21021-55-6 | C19H30O2 | 290,447 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21021-55-6
Molekylformel C19H30O2
Molekylvikt (g/mol) 290.447
MDL-nummer MFCD04972235
InChI-nyckel JCHCIOJFCCQEKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dodecylbenzoic acid, benzoic acid, 4-dodecyl, p-n-dodecyl benzoic acid, benzoicacid,4-dodecyl, 4-n-dodecylbenzoic acid
PubChem CID 413311
IUPAC-namn 4-dodecylbensoesyra
LEDER CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Dodecylbenzoic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 290.45
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.