Läs mer
4-n-Dodecyloxibensaldehyd, 98 %
Produktkod. p-7044962
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382766 1 g 1g
11392766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08889.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24083-19-0 | C19H30O2 | 290,447 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24083-19-0
Molekylformel C19H30O2
Molekylvikt (g/mol) 290.447
MDL-nummer MFCD00043523
InChI-nyckel ZBEGLEYBWGNZJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dodecyloxybenzaldehyde, 4-dodecyloxy benzaldehyde, 4-dodecyloxybenzaldehyde, 4-n-dodecyloxybenzaldehyde, p-n-dodecoxy benzaldehyde, p-dodecyloxy benzaldehyde, 4-dodecyloxy-benzaldehyde, p-lauryloxy benzaldehyde, 1-4-formylphenoxy dodecane
PubChem CID 141069
IUPAC-namn 4-dodekoxibensaldehyd
LEDER CCCCCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Dodecyloxybenzaldehyde
Smältpunkt 26°C to 29°C
Kokpunkt 165°C (0.005 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2535031
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 290.45
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.