Läs mer
4-n-Dodecyloxybenzoesyra, 98 %
Produktkod. 11475327
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475327 25 g 25g
11465327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22689.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 2312-15-4 | C19H30O3 | 306,45 g/mol
4-n-Dodecyloxibensoesyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-n-Dodecyloxibensoesyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i N,N-dimetylformamid.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2312-15-4
Molekylformel C19H30O3
Molekylvikt (g/mol) 306.45
MDL-nummer MFCD00002543
InChI-nyckel ALQLYJHDBAKLBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dodecyloxy benzoic acid, p-dodecyloxybenzoic acid, 4-n-dodecyloxybenzoic acid, 4-dodecyloxybenzoic acid, benzoic acid, 4-dodecyloxy, benzoic acid, p-dodecyloxy, p-dodecyloxy benzoic acid, 4-dodecyloxy benzoicacid, pubchem2685, acmc-1crse
PubChem CID 75330
IUPAC-namn 4-dodekoxibensoesyra
LEDER CCCCCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Dodecyloxybenzoic acid
Smältpunkt 132 °C till 137 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2215914
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i N, N-dimetylformamid.
Formel vikt 306.45
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.