missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[N-Ethyl-(4-methoxyphenyl)methylamino]-2-butynyl-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[N-Ethyl-(4-methoxyphenyl)methylamino]-2-butynyl-1-ol |
| CAS | 181647-06-3 |
| Molekylformel | C14 H19 N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO2/c1-3-15(10-4-5-11-16)12-13-6-8-14(17-2)9-7-13/h6-9,16H,3,10-12H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC#CCO)Cc1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[ethyl-[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]but-2-yn-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.31 |
| Formel vikt | 233.1416 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?