Läs mer
4-n-Heptylaniline, 98%
Produktkod. 11396889
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396889 25 g 25g
11376889 1 g 1g
11386889 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26793.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37529-27-4 | C13H21N | 191.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37529-27-4
Molekylformel C13H21N
Molekylvikt (g/mol) 191.32
MDL-nummer MFCD00007928
InChI-nyckel BNEWZYZRLNNWNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-heptylaniline, 4-n-heptylaniline, benzenamine, 4-heptyl, 4-heptylphenylamine, acmc-209ito, 4-heptylaniline
PubChem CID 142169
IUPAC-namn 4-heptylanilin
LEDER CCCCCCCC1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Heptylaniline
Densitet 0.91
Kokpunkt 159°C (18 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.52
Kvantitet 25 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 191.31
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.