Läs mer
4-n-Heptylbenzoic acid, 99+%
Produktkod. 11475167
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475167 5 g 5g
11485167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22589.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 38350-87-7 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38350-87-7
Molekylformel C14H20O2
Molekylvikt (g/mol) 220.312
MDL-nummer MFCD00009722
InChI-nyckel VSUKEWPHURLYTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-heptyl, 4-n-heptylbenzoic acid, 4-heptylbenzoicacid, 4-heptylbenzoate, p-heptylbenzoic acid, acmc-209izm, 4-n-heptyl-benzoic acid, 4-heptylbenzoic acid
PubChem CID 170036
IUPAC-namn 4-heptylbensoesyra
LEDER CCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Heptylbenzoic acid
Smältpunkt 101°C to 102°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2047135
Formel vikt 220.31
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.