Läs mer
4-n-Heptyloxibensaldehyd, 97 %
Produktkod. 11392806
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392806 25 g 25g
11382806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08966.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 27893-41-0 | C14H20O2 | 220,312 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27893-41-0
Molekylformel C14H20O2
Molekylvikt (g/mol) 220.312
MDL-nummer MFCD00016616
InChI-nyckel YBCKMIZXHKVONZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-heptyloxybenzaldehyde, 4-heptyloxy benzaldehyde, p-heptyloxybenzaldehyde, 4-n-heptyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-heptyloxy, p-heptyloxy benzaldehyde, 4-n-heptoxybenzaldehyde, 4-heptyloxy-benzaldehyde, p-n-heptoxybenzaldehyde, acmc-209gzj
PubChem CID 119740
IUPAC-namn 4-heptoxibensaldehyd
LEDER CCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Heptyloxybenzaldehyde
Densitet 0.99
Kokpunkt 152 °C till 154 °C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 25 g
Beilstein 1912690
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 220.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.