Läs mer
4-n-Heptyloxybenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15429837
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15429837 5 g 5g
15419837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15429837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53066.06
 Begränsad artikel
CAS: 136370-19-9 | Molecular Formula: C13H21BO3 | Molecular Weight: 236.118 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136370-19-9
Molekylformel C13H21BO3
Molekylvikt (g/mol) 236.118
MDL-nummer MFCD04039169
InChI-nyckel UHRONCCLURKEKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-heptyloxyphenylboronic acid, 4-heptoxyphenyl boronic acid, 4-n-heptyloxy benzeneboronic acid, 4-heptyloxy benzeneboronic acid, 4-n-heptyloxy phenylboronic acid, 4-heptyloxy phenylboronic acid, 4-heptyloxy phenyl boronic acid, pubchem9553, acmc-209c5u, 4-heptyloxyphenylboronicacid
PubChem CID 4339184
IUPAC-namn (4-heptoxifenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)OCCCCCCC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Heptyloxybenzeneboronic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 236.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.