Läs mer
4-n-heptylfenol, 98+%
Produktkod. 11498376
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498376 25 g 25g
11478376 1 g 1g
11488376 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498376 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15407.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1987-50-4 | C13H20O | 192,302 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1987-50-4
Molekylformel C13H20O
Molekylvikt (g/mol) 192.302
MDL-nummer MFCD00041751
InChI-nyckel KNDDEFBFJLKPFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-heptylphenol, phenol, 4-heptyl, p-heptylphenol, heptanyl-p-phenol, p-hydroxyheptylbenzene, phenol, heptyl derivs., p-n-heptylphenol, unii-i743z35dvb, phenol, heptenylated, p-heptyl phenol
PubChem CID 16143
ChEBI CHEBI:34438
IUPAC-namn 4-heptylfenol
LEDER CCCCCCCC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Heptylphenol
Smältpunkt 25 °C till 28 °C
Kokpunkt 156 °C (9 mmHg)
Brytningsindex 1.507
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2430
Formel vikt 192.3
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.