Läs mer
4'-n-Hexylacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-n-Hexylacetophenone |
| Densitet | 0.942 |
| Kokpunkt | 132°C to 135°C (2 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Brytningsindex | 1.514 |
| Kvantitet | 10 g |
| Beilstein | 1942064 |
| Formel vikt | 204.31 |
| Procent renhet | 97% |