Läs mer
4-n-hexylanilin, 98 %
Produktkod. 11491140
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491140 5 g 5g
11401150 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491140 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26297.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.60 SEK
    677.65 SEK / 5g
    Save 117.95 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 33228-45-4 | C12H19N | 177,291 g/mol
4-hexylanilin används vid tillverkning av RP/jonbyte, mixed-mode, monolitiska material för kapillär LC. Produkten är mellanliggande färgämne, men den kan användas för att tillverka läkemedlet
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-hexylanilin används vid tillverkning av RP/jonbyte, mixed-mode, monolitiska material för kapillär LC. Produkten är mellanliggande färgämne, men den kan användas för att tillverka läkemedlet
. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33228-45-4
Molekylformel C12H19N
Molekylvikt (g/mol) 177.291
MDL-nummer MFCD00007927
InChI-nyckel OVEMTTZEBOCJDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hexylaniline, 4-n-hexylaniline, benzenamine, 4-hexyl, aniline, p-hexyl, 4-hexylbenzenamine, p-n-hexylaniline, unii-u3c0879zgc, 4-hexylphenylamine, 4-n-hexylaniline;, acmc-209hzh
PubChem CID 36382
IUPAC-namn 4-hexylanilin
LEDER CCCCCCC1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Hexylaniline
Densitet 0.919
Kokpunkt 283 °C till 285 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 177.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.