Läs mer
4-n-hexylbenzoylklorid, 98 %
Produktkod. 11497577
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497577 5 g 5g
11407587 25 g 25g
11417587 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15659.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
CAS: 50606-95-6 | C13H17ClO | 224,73 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50606-95-6
Molekylformel C13H17ClO
Molekylvikt (g/mol) 224.73
MDL-nummer MFCD00000701
InChI-nyckel XRAHLPNMIIAEPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-hexylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-hexyl, p-hexylbenzoyl chloride, 4-n-hexylbenzoylchloride, 4-n-hexyl-benzoyl chloride, 4-hexylbenzoyl chloride, para-n-hexyl benzoic acid chloride, 4-hexylbenzene-1-carbonyl chloride
PubChem CID 170863
IUPAC-namn 4-hexylbensoylklorid
LEDER CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Hexylbenzoyl chloride
Kokpunkt 176 °C till 177 °C (22 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2208938
Formel vikt 224.73
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.