Läs mer
4'-n-hexylbifenyl-4-karboxylsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11404977
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404977 1 g 1g
11414977 5 g 5g
11424977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21900.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59662-48-5 | C19H33O2 | 293.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59662-48-5
Molekylformel C19H33O2
Molekylvikt (g/mol) 293.47
MDL-nummer MFCD00143232
InChI-nyckel NWHAWRQJZXUDLX-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-4-hexylphenyl benzoic acid, 4-hexyl-4'-biphenylcarboxylic acid, 4-hexyl-4'-carboxybiphenyl, 4-n-hexylbiphenyl-4'-carboxylic acid, 4'-hexyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, pubchem9069, acmc-209mez, 4'-hexylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4-hexylbiphenyl-4'-carboxylic acid, 4'-hexyl-biphenyl-4-carboxylic acid
PubChem CID 13554588
IUPAC-namn 4-(4-hexylfenyl)bensoesyra
LEDER CCCCCCC1CCC(CC1)C1CCC(CC1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-n-Hexylbiphenyl-4-carboxylic acid
Smältpunkt 222°C to 224°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 282.38
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.