Läs mer
4-n-hexyloxanilin, 99 %
Produktkod. 15492248
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492248 5 g 5g
15482248 1 g 1g
15402258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55868.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
CAS: 39905-57-2 | C12H19NO | 193,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39905-57-2
Molekylformel C12H19NO
Molekylvikt (g/mol) 193.29
MDL-nummer MFCD00007868
InChI-nyckel DJRKHTCUXRGYEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hexyloxyaniline, 4-hexyloxy aniline, p-hexyloxyaniline, benzenamine, 4-hexyloxy, 4-n-hexyloxyaniline, p-hexyloxy aniline, 4-hexyloxy benzenamine, unii-vmx449yp3l, aniline, p-hexyloxy, vmx449yp3l
PubChem CID 38360
IUPAC-namn 4-hexoxianilin
LEDER CCCCCCOC1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Hexyloxyaniline
Smältpunkt 43 °C till 45 °C
Färg Vitt till brunt
Kokpunkt 155 °C till 158 °C (5 mmHg)
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 193.29
Procent renhet 99%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-n-Hexyloxyaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-n-Hexyloxyaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.