Läs mer
4-n-hexyloxibensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11480853
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480853 100 g 100g
11460853 5 g 5g
11470853 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480853 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13287.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 5736-94-7 | C13H18O2 | 206,285 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5736-94-7
Molekylformel C13H18O2
Molekylvikt (g/mol) 206.285
MDL-nummer MFCD00016615
InChI-nyckel GWXUVWKBVROFDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hexyloxy benzaldehyde, 4-hexyloxybenzaldehyde, 4-n-hexyloxybenzaldehyde, p-hexyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hexyloxy, benzaldehyde, p-hexyloxy, p-hexyloxy benzaldehyde, p-hexoxybenzaldehyde, 4-hexyloxbenzaldehyde, p-n-hexyloxybenzaldehyde
PubChem CID 79816
IUPAC-namn 4-hexoxibensaldehyd
LEDER CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Hexyloxybenzaldehyde
Densitet 0.992
Kokpunkt 149 °C till 151 °C (0,5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.53
Kvantitet 100 g
Beilstein 1912341
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 206.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.