Läs mer
4-n-hexyloxibenzoylklorid, 98 %
Produktkod. 11451003
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451003 100 g 100g
11431003 5 g 5g
11441003 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11451003 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13367.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 39649-71-3 | C13H17ClO2 | 240,727 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39649-71-3
Molekylformel C13H17ClO2
Molekylvikt (g/mol) 240.727
MDL-nummer MFCD00000690
InChI-nyckel DQQOONVCLQZWOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 170235
IUPAC-namn 4-hexoxibensoylklorid
LEDER CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Hexyloxybenzoyl chloride
Densitet 1.082
Kokpunkt 203 °C till 205 °C (15 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.5383
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2210619
Känslighet Känslig för fukt
Synonym 4-n-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxy benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-hexyloxy, p-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoylchloride, 4-hexyloxy-benzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoic acid chloride, 4-n-hexyl-oxybenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-hexyloxy
Formel vikt 240.73
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.