Läs mer
4-n-Hexyloxyphenol, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-n-Hexyloxyphenol |
| Smältpunkt | 44°C to 47°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 473079 |
| Formel vikt | 194.28 |
| Procent renhet | 98% |