Läs mer
4-n-Hexyloxyphenol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11479223
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479223 100 g 100g
11459223 5 g 5g
11469223 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479223 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11711.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18979-55-0
Molekylformel C12H18O2
Molekylvikt (g/mol) 194.27
MDL-nummer MFCD00002337
InChI-nyckel XIIIHRLCKLSYNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hexyloxyphenol, 4-hexyloxy phenol, phenol, 4-hexyloxy, 4-n-hexyloxyphenol, p-hexyloxyphenol, unii-35ims9l1fe, 35ims9l1fe, pubchem13208, acmc-1c6hg, hydroquinone monohexyl ether
PubChem CID 29354
ChEBI CHEBI:34407
IUPAC-namn 4-hexoxyphenol
LEDER CCCCCCOC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Hexyloxyphenol
Smältpunkt 44°C to 47°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 473079
Formel vikt 194.28
Procent renhet 98%