Läs mer
4-n-Hexylresorcinol, 99 %
Produktkod. 11494244
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494244 100 g 100g
11474244 5 g 5g
11484244 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494244 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12552.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 136-77-6 | C12H18O2 | 194,27 g/mol
4-Hexylresorcinol är en hämmare av transglutaminas-2 i KB-celler. Studier indikerar att 4-hexylresorcinol minskar DNA-oxidativ skada i humana lymfocyter. är en substituerad dihydroxibensen som används topiskt som ett antiseptiskt medel för behandling av mindre hudinfektioner. är en substituerad fenol med bakteriedödande, antihelmintiska och potentiella antineoplastiska aktiviteter. Kombinationen av 4-hexylresorcinol och cisplatin har visat sig hämma tumörtillväxt, celltillväxt och KB-cellviabilitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Hexylresorcinol är en hämmare av transglutaminas-2 i KB-celler. Studier indikerar att 4-hexylresorcinol minskar DNA-oxidativ skada i humana lymfocyter. är en substituerad dihydroxibensen som används topiskt som ett antiseptiskt medel för behandling av mindre hudinfektioner. är en substituerad fenol med bakteriedödande, antihelmintiska och potentiella antineoplastiska aktiviteter. Kombinationen av 4-hexylresorcinol och cisplatin har visat sig hämma tumörtillväxt, celltillväxt och KB-cellviabilitet.
Löslighet
Lösligt i vatten. 0,05 g/100 ml (°18 C)
Anmärkningar
Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136-77-6
Molekylformel C12H18O2
Molekylvikt (g/mol) 194.27
MDL-nummer MFCD00002284
InChI-nyckel WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol
PubChem CID 3610
IUPAC-namn 4-hexylbensen-1,3-diol
LEDER CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Hexylresorcinol
Smältpunkt 64°C to 67°C
Kokpunkt 333°C to 335°C
Flampunkt >100°C (230°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2048312
Merck Index 14,4712
Löslighetsinformation Soluble in water. 0.05g/100 mL (18°C)
Formel vikt 194.27
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.