Läs mer
4-(N-Maleimido)benzyl-Alfa-trimetylammoniumjodid, TRC
Produktkod. 30476179
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476179 50 mg
30479906 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30476179 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM13500050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34696-66-7
Molekylformel C14 H17 N2 O2 . I
Molekylvikt (g/mol) 372.2
IUPAC-namn [4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)fenyl]metyl-trimetylazanium; Jodid
LEDER [I-].C[N+](C)(C)Cc1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(N-Maleimido)benzyl-a-trimethylammonium Iodide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17N2O2.HI/c1-16(2,3)10-11-4-6-12(7-5-11)15-13(17)8-9-14(15)18;/h4-9H,10H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 372.0335