Läs mer
4-(N-Maleimido)benzyl-Alfa-trimetylammoniumjodid, TRC
Produktkod. 30479906
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479906 10 mg
30476179 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30479906 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM13500010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34696-66-7
Molekylformel C14 H17 N2 O2 . I
Molekylvikt (g/mol) 372.2
IUPAC-namn [4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)fenyl]metyl-trimetylazanium; Jodid
LEDER [I-].C[N+](C)(C)Cc1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(N-Maleimido)benzyl-a-trimethylammonium Iodide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17N2O2.HI/c1-16(2,3)10-11-4-6-12(7-5-11)15-13(17)8-9-14(15)18;/h4-9H,10H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 372.0335