Läs mer
4-[N-(Methyl-d3)-N-nitrosamino]-4-(3-pyridyl)butane-1-ol, TRC
Produktkod. 30465523
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30465523 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30465523 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3257021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[N-(Methyl-d3)-N-nitrosamino]-4-(3-pyridyl)butane-1-ol
CAS 1184990-35-9
Molekylformel C10H12D3N3O2
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)10(5-3-7-14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(N=O)C(CCCO)c1cccnc1
Molekylvikt (g/mol) 212.26