missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[N-(Methyl-d3)-N-nitrosamino]-4-(3-pyridyl)butane-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[N-(Methyl-d3)-N-nitrosamino]-4-(3-pyridyl)butane-1-ol |
| CAS | 1184990-35-9 |
| Molekylformel | C10H12D3N3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)10(5-3-7-14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(N=O)C(CCCO)c1cccnc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.26 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?