missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(N-Methyl-N-4’-Nitrobenzenesulfonyl-amino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(N-Methyl-N-4'-Nitrobenzenesulfonyl-amino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol |
| CAS | 1346602-20-7 |
| Molekylformel | C16H19N3O5S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(N-Methyl-N-4’-Nitrobenzenesulfonyl-amino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O5S/c1-18(11-3-5-16(20)13-4-2-10-17-12-13)25(23,24)15-8-6-14(7-9-15)19(21)22/h2,4,6-10,12,16,20H,3,5,11H2,1H3 |
| LEDER | CN(CCCC(O)c1cccnc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-(4-hydroxy-4-pyridin-3-ylbutyl)-N-methyl-4-nitrobenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.4 |
| Formel vikt | 365.1045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?