Läs mer
4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-4-(3-pyridyl)butane-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-4-(3-pyridyl)butane-1-ol |
| CAS | 59578-66-4 |
| Molekylformel | C10 H15 N3 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | iso-NNAL |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)10(5-3-7-14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3 |
| LEDER | CN(N=O)C(CCCO)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | N-(4-hydroxy-1-pyridin-3-ylbutyl)-N-methylnitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.24 |
| Formel vikt | 209.1164 |