Läs mer
4-(N-Methylamino)-4-(3-pyridyl)butane-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(N-Methylamino)-4-(3-pyridyl)butane-1-ol |
| CAS | 59578-64-2 |
| Molekylformel | C10 H16 N2 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O/c1-11-10(5-3-7-13)9-4-2-6-12-8-9/h2,4,6,8,10-11,13H,3,5,7H2,1H3 |
| LEDER | CNC(CCCO)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | 4-(methylamino)-4-pyridin-3-ylbutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.25 |
| Formel vikt | 180.1263 |