Läs mer
4-N,N-Diethyl-2-methyl-p-phenylendiamine hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-N,N-Diethyl-2-methyl-p-phenylendiamine monohydrochloride |
| CAS | 2051-79-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-N,N-Diethyl-2-methyl-p-phenylendiamine monohydrochloride |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C11 H18 N2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2.ClH/c1-4-13(5-2)10-6-7-11(12)9(3)8-10;/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CCN(CC)c1ccc(N)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | 4-N,4-N-diethyl-2-methylbenzene-1,4-diamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.74 |
| Visa mer |