Läs mer
4-(N,N-Diethyl)-2-methyl-p-phenylenediamine Monohydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-N,N-Diethyl-2-methyl-p-phenylendiamine monohydrochloride |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2.ClH/c1-4-13(5-2)10-6-7-11(12)9(3)8-10;/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 214.1237 |