Läs mer
4-(N,N-Dimethylamino)butanal Dimethyl Acetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(N,N-Dimethylamino)butanal Dimethyl Acetal |
| CAS | 19718-92-4 |
| Molekylformel | C8H19NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Butanamine, 4,4-dimethoxy-N,N-dimethyl-, Butyraldehyde, 4-(dimethylamino)-, dimethyl acetal (8CI), 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethyl-1-butanamine, Butylamine, 4,4-dimethoxy-N,N-dimethyl- (8CI), 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutanamine, 4-(Dimethylamino)butanal dimethyl acetal, 4-(Dimethylamino)butyraldehyde dimethyl acetal, 4-(Dimethylamino)butyraldehyde Dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutanamine, 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutan-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO2/c1-9(2)7-5-6-8(10-3)11-4/h8H,5-7H2,1-4H3 |
| LEDER | COC(CCCN(C)C)OC |
| IUPAC-namn | 4,4-dimethoxy-N,N-dimethylbutan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.24 |
| Formel vikt | 161.1416 |