Läs mer
4-(N,N-dimetylamino)fenylboronsyra, 96 %
Produktkod. 10068841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10068841 500 mg Glasflaska 500mg
10045713 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Product Code. 10068841 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 359235000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Add to basket
CAS: 28611-39-4 | C8H12BNO2 | 165,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 28611-39-4
Molekylformel C8H12BNO2
Molekylvikt (g/mol) 165.00
MDL-nummer MFCD01074642
InChI-nyckel RIIPFHVHLXPMHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino phenyl boronic acid, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino benzeneboronic acid, 4-dimethylaminophenylboronic acid, 4-dimethylaminophenyl boronic acid, 4-dimethylamino phenyl boranediol, 4-n,n-dimethylphenylboronic acid
PubChem CID 2734344
IUPAC-namn [4-(dimetylamino)fenyl]borsyra
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-(N, N-Dimethylamino)phenylboronic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 227 °C
Färg Blå-grå eller grå-grön till vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 165
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.