Läs mer
4-(n-Nonyl-1,1,2,2-d4)-phenol-2,3,5,6-d4, CDN
Produktkod. 30313878
Change view
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30313878 0.01 g
30311256 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313878 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND79700.01G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Nonylphenol D8 (ring D4-ethylD4)
CAS 2733716-95-3
Molekylformel C15 D8 H16 O
Kvantitet 0.01 g
Synonym 4-n-Nonylphenol D8 (ring D4-ethylD4), 4-Nonylphenol D8 (ring D4 ethyl D4), 4-(n-Nonyl-1,1,2,2-d4)-phenol-2,3,5,6-d4
InChI formel InChI=1 S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16 H,2-9H2,1H3/i8D2,9D2,10 D,11 D,12 D,13 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCC
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(1,1,2,2-tetradeuteriononyl)phenol
Molekylvikt (g/mol) 228.3998
Formel vikt 228.2329 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.