Läs mer
4-n-nonylbensenboronsyra, 98+%
Produktkod. 11384745
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384745 5 g 5g
11374745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384745 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17753.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 256383-45-6 | C15H25BO2 | 248,173 g/mol
4-n-nonylbensenboronsyra är en potent hämmare av fettsyraamidhydrolas. Det kan också hämma monoacylglycerollipas (MAGL), som hydrolyserar 2-arakidonoylglycerol (2-AG).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-n-nonylbensenboronsyra är en potent hämmare av fettsyraamidhydrolas. Det kan också hämma monoacylglycerollipas (MAGL), som hydrolyserar 2-arakidonoylglycerol (2-AG).
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 256383-45-6
Molekylformel C15H25BO2
Molekylvikt (g/mol) 248.173
MDL-nummer MFCD02093070
InChI-nyckel VONVJOGSLHAKOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-nonylphenylboronic acid, 4-n-nonylbenzeneboronic acid, 4-nonylphenyl boronic acid, 4-n-nonylphenylboronicacid, 4-nonylphenyl boranediol, d0f1ud, 4-nonylbenzene boronic acid, b-4-nonylphenyl boronic acid, 4-n-nonyl benzeneboronic acid, 1-borono-4-non-1-yl benzene
PubChem CID 4589192
IUPAC-namn (4-nonylfenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)CCCCCCCCC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Nonylbenzeneboronic acid
Smältpunkt 82 °C till 85 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 8215118
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 248.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.