Läs mer
4-n-nonyloxianlin, 98 %
Produktkod. 11397236
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397236 2 g 2g
11307246 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09126.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 50262-67-4 | C15H25NO | 235,371 g/mol
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en mellanprodukt för läkemedel
.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50262-67-4
Molekylformel C15H25NO
Molekylvikt (g/mol) 235.371
MDL-nummer MFCD00043622
InChI-nyckel JQLBBFVOAHUASD-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nonyloxyaniline, 4-n-nonyloxyaniline, 4-nonyloxyaniline, 4-nonyloxy aniline, 4-nonyloxyphenylamine, 4-nonyloxy aniline #, benzenamine,4-nonyloxy
PubChem CID 142698
IUPAC-namn 4-nonoxianilin
LEDER CCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Nonyloxyaniline
Smältpunkt 36 °C till 42 °C
Kokpunkt 176 °C till 179 °C (2 mmHg)
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 4232321
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 235.37
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-n-Nonyloxyaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-n-Nonyloxyaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.