Läs mer
4-n-Nonylphenol-2,3,5,6-d4,OD, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-n-Nonylphenol phenol-d5 |
| CAS | 358730-95-7 |
| Molekylformel | C15 D5 H19 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-nonyl- (9 CI, ACI), 4-Nonylphen-2,3,5,6-d4-ol-d (ACI), 4-n-Nonylphenol-2,3,5,6-d4,OD, 4-n-Nonylphenol-O,2,3,5,6-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16 H,2-9H2,1H3/i10D,11 D,12 D,13 D/hD |
| LEDER | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(CCCCCCCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-deuteriooxy-6-nonylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.3813 |
| Formel vikt | 225.2141 g/mol |
| Visa mer |