missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-n-Nonylphenol-2,3,5,6-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-n-Nonylphenol D4 (ring D4) |
| CAS | 1173019-62-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 2H4 H20 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Phen-2,3,5,6-D4-ol','4-nonyl-, 4-n-Nonylphenol D4 (ring D4), 4-Nonylphen-2,3,4,5-d4-ol (ACI), Phen-2,3,5,6-D4-ol','4-nonyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3/i10D,11D,12D,13D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(CCCCCCCCC)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nonylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.38 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?