Läs mer
4-n-nonylfenol, 98+%
Produktkod. 11497477
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497477 5 g 5g
11487477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15609.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 104-40-5 | C15H24O | 220,356 g/mol
4-n-nonylfenol används vid tillverkning av antioxidanter, smörjoljetillsatser, tvätt- och diskmedel, emulgeringsmedel och solubiliseringsmedel. Används även för att producera tris(4-nonyl-fenyl) fosfit (TNPP).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-n-nonylfenol används vid tillverkning av antioxidanter, smörjoljetillsatser, tvätt- och diskmedel, emulgeringsmedel och solubiliseringsmedel. Används även för att producera tris(4-nonyl-fenyl) fosfit (TNPP).
Löslighet
Svårlöslig (0,020 g/L) vid °25 C.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-40-5
Molekylformel C15H24O
Molekylvikt (g/mol) 220.356
MDL-nummer MFCD00002396
InChI-nyckel IGFHQQFPSIBGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-nonylphenol, p-nonylphenol, phenol, 4-nonyl, para-nonylphenol, p-n-nonylphenol, phenol, nonyl, phenol, p-nonyl, nonylphenol mixed, phenol, nonyl derivs., 4-nonyl phenol
PubChem CID 1752
ChEBI CHEBI:34440
IUPAC-namn 4-nonylfenol
LEDER CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Nonylphenol
Smältpunkt 43 °C till 46 °C
Densitet 0.937
Kokpunkt 127 °C till 130 °C (27 mmHg)
Flampunkt 150 °C (302 °F)
Brytningsindex 1.511
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2430
Beilstein 2047450
Löslighetsinformation Sparsamt löslig (0,020 g/L) vid 25 °C.
Formel vikt 220.36
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.