Läs mer
4-n-nonylfenolmonoetoxylat 10 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312787
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30312787 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30312787 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRELA15631015AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Aceton