missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(4-n-Nonylphenoxy)acetic-alpha,alpha-d2 Acid, CDN

Produktkod. 30323923
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323923 0.1 g
30318781 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323923 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND64920.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Nonylphenoxy-aceticacidD2
CAS 1219798-75-0
Molekylformel C17 2H2 H24 O3
Kvantitet 0.1 g
InChI formel InChI=1 S/C17H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-15-10-12-16(13-11-15)20-14-17(18)19/h10-13 H,2-9,14H2,1H3,(H,18,19)/i14D2
LEDER [2 H]C([2 H])(Oc1ccc(CCCCCCCCC)cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 2,2-dideuterio-2-(4-nonylphenoxy)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 280.4
Formel vikt 280.2007 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.