Läs mer
(4-n-Nonylphenoxy)acetic-Alpha,Alpha-d2 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nonylphenoxy-aceticacidD2 |
| CAS | 1219798-75-0 |
| Molekylformel | C17 2H2 H24 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Nonylphenoxy Acetic Acid D2 (2-D2), 4-Nonylphenoxy-acetic acid D2 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-15-10-12-16(13-11-15)20-14-17(18)19/h10-13H,2-9,14H2,1H3,(H,18,19)/i14D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Oc1ccc(CCCCCCCCC)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-(4-nonylphenoxy)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.4 |
| Formel vikt | 280.2007 |