missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-n-Octyl-d17-phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-n-Octyl-d17-phenol |
| CAS | 1219794-55-4 |
| Molekylformel | C14 D17 H5 O |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | 4-Octylphenol D17 (octyl D17) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12,15H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuteriooctyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.43 |
| Formel vikt | 223.2738 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?