Läs mer
4'-n-Octylacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11484894
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484894 1 g 1g
11494894 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484894 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13817.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10541-56-7
Molekylformel C16H24O
Molekylvikt (g/mol) 232.37
MDL-nummer MFCD00043682
InChI-nyckel GARQDIVXKVBJFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-octylphenyl ethanone, p-octylacetophenone, 4'-n-octylacetophenone, 4'-octylacetophenone, ethanone, 1-4-octylphenyl, p-n-octylacetophenone, 4-n-octylacetophenone, acetophenone, 4'-octyl, 1-acetyl-4-octylbenzene, p-octylaceto-phenone
PubChem CID 66344
IUPAC-namn 1-(4-octylphenyl)ethanone
LEDER CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-n-Octylacetophenone
Kokpunkt 152°C to 153°C (1 mmHg)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 232.37
Procent renhet 98%