Läs mer
4-n-oktylanilin, 99 %
Produktkod. 11302679
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11302679 1 g 1g
11312679 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26713.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 16245-79-7 | C14H23N | 205,35 g/mol
4-oktylanilin kan användas som ett extraktionsmedel under extraktion av mikrogramnivåkoncentrationer av rutenium(IV) från halogenidmedium. Det kan också användas vid syntes av selektiva bensimidazolbaserade analoger av sfingosin-1-fosfat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-oktylanilin kan användas som extraktionsmedel vid extraktion av koncentrationer av rutenium(IV) i mikrogram från halogenidmedium. Det kan också användas vid syntes av selektiva bensimidazolbaserade analoger av sfingosin-1-fosfat.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16245-79-7
Molekylformel C14H23N
Molekylvikt (g/mol) 205.35
MDL-nummer MFCD00007929
InChI-nyckel ORKQJTBYQZITLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-octylaniline, p-octylaniline, benzenamine, 4-octyl, 4-octylphenylamine, unii-o9fn212wzz, o9fn212wzz, p-n-octylaniline, 4-octyl aniline, acmc-209dof, 4-octylaniline
PubChem CID 85346
IUPAC-namn 4-oktylanilin
LEDER CCCCCCCCC1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Octylaniline
Densitet 0.898
Kokpunkt 175 °C (13 mmHg)
Flampunkt 110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.516
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 205.34
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.