Läs mer
4-n-oktylbensoesyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11489682
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489682 1 g 1g
11499682 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489682 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10777.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3575-31-3 | C15H22O2 | 234.339 g/mol
4-n-oktylbensoesyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-n-oktylbensoesyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i metanol, varm hexan, varm etanol och 2-propanol och toluen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3575-31-3
Molekylformel C15H22O2
Molekylvikt (g/mol) 234.339
MDL-nummer MFCD00042649
InChI-nyckel ZQLDNJKHLQOJGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-octylbenzoic acid, benzoic acid, 4-octyl, p-octylbenzoic acid, para-octylbenzoic acid, benzoic acid, p-octyl, p-n-octyl benzoic acid, p-octyl benzoic acid, 4-n-octylbenzoicacid, p-n-octylbenzoic acid, maybridge1_001984
PubChem CID 19147
IUPAC-namn 4-oktylbensoesyra
LEDER CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Octylbenzoic acid
Smältpunkt 97°C to 98°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1954607
Löslighetsinformation Soluble in methanol,hot hexane,hot ethanol and 2-propanol and toluene. Insoluble in water.
Formel vikt 234.34
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.