Läs mer
4'-n-oktylbifenyl-4-karbonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11431190
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431190 1 g 1g
15443447 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11431190 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26318.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 52709-84-9 | Molekylformel: C21H25N | Molekylvikt: 291,44 g/mol
Termobarometrin för termotropa flytande kristaller är möjlig med metallrörs-Berthelot-metoden, och dess utvidgning inom negativtrycksområdet kommer att vara intressant för studiet av organiska föreningar.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Termobarometrin för termotropa flytande kristaller är möjlig med metallrörs-Berthelot-metoden, och dess utvidgning inom negativtrycksområdet kommer att vara intressant för studiet av organiska föreningar.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara på sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från starka oxiderande ämnen och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52709-84-9
Molekylformel C21H25N
Molekylvikt (g/mol) 291.44
MDL-nummer MFCD00075146
InChI-nyckel CSQPODPWWMOTIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-4'-octylbiphenyl, 4'-octyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-4-octylphenyl benzonitrile, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-octyl, 4-octylcyanodiphenyl, k 24 liquid crystal, cb 8, 4'-octyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-octyl 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-octyl-4'-cyanobiphenyl
PubChem CID 104289
IUPAC-namn 4-(4-oktylfenyl)bensonitril
LEDER CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-n-Octylbiphenyl-4-carbonitrile
Smältpunkt 20 °C till 22 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 291.43
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.